Przejdź do
ABC841
Przeciwciało anty-Caspase-14
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Caspase-14, CASP-14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP14(23581)
General description
Kaspazy to rodzina proteaz cysteinowych, które można podzielić na podrodziny kaspaz apoptotycznych i zapalnych. Kaspaza-14 występuje jako 2 podjednostki (p19 i p10) i ulega wysokiej ekspresji w tkankach embrionalnych, ale nie dorosłych. Jest przetwarzana i aktywowana przez kaspazę 8 i kaspazę 10 in vitro oraz przez przeciwciało agonistyczne anty-Fas lub ligand indukujący apoptozę związany z TNF in vivo. Ekspresja i przetwarzanie tej kaspazy może być zaangażowane w końcowe różnicowanie keratynocytów, co jest ważne dla tworzenia bariery skórnej.
Zaobserwowano ~28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom w pobliżu C-końca ludzkiej kaspazy-14.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło kaspazę-14 w ludzkiej tkance wątroby.
Przeciwciało anty-Caspase-14 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w kaspazę 14 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to wykrywa pro-formę kaspazy-14, jak również rozszczepioną dużą podjednostkę.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Caspase-14 in Jurkat cell lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF265SAB5700197ABC343
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: suitable
Gene Information
human ... CASP14(23581)
Gene Information
human ... CASP4(837)
Gene Information
human ... CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP10(843)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC84104053252940651