Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB11FIP1(80223)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Rab11-FIP1/RCP w lizatach komórek HeLa wyrażających Tac-TGN38 (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Rab11-FIP1/RCP w komórkach HeLa wyrażających Tac-TGN38 (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała Rab11-FIP1/RCP z lizatu komórek HeLa (Jing, J., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(17):3041-3053.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rab11-FIP1/RCP in 10 µg of A431 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... RAB11FIP1(80223) | Gene Information human ... RAB11FIP1(80223) | Gene Information human ... RAB11FIP1(80223) | Gene Information human ... RAB11FIP1(80223) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC513 | 04053252955716 |