Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA023904
Sigma-Aldrich
Anti-RAB11FIP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Rab-coupling protein, Anti-Rab11 family-interacting protein 1, Anti-Rab11-FIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TGSAKHRLHPVKPMNAMATKVANCSLGTATIISENLNNEVMMKKYSPSDPAFAYAQLTHDELIQLVLKQKETISKKEFQVR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rab11-family interacting protein 1 (Rab11-FIP1) jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 8p11. Kodowane białko charakteryzuje się amfipatyczną helisą a na końcu karboksylowym zaangażowaną w wiązanie Rab11a. Rab11-FIP1 i Rab11a, wraz z innymi białkami, lokalizują się na pęcherzykach systemu recyklingu błony plazmatycznej zarówno w niespolaryzowanych komórkach HeLa, jak i spolaryzowanych komórkach nerkowych Madin-Darby Canine Kidney (MDCK).
Immunogen
Rab11 family-interacting protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rab11-family interacting protein 1 (Rab11-FIP1) wraz z Rab11a reguluje recykling błony plazmatycznej. Linie komórkowe ludzkiego raka piersi wykazują podwyższoną ekspresję genu Rab11-FIP1. Rab11-FIP1 kontroluje ruch adiponektyny i uwalnianie z adipocytów. Ekspresja Rab11-FIP1 wzrasta wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała (BMI) u ludzi. Testy komórkowe wykazały, że Rab11-FIP1A jako potencjalny onkogen odgrywa rolę w cyklu komórkowym i apoptozie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76310
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification and characterization of a family of Rab11-interacting proteins.
Hales CM
The Journal of Biological Chemistry, 276(42), 39067-39075 (2001)
Cell-based assays suggest role for RAB11FIP1 in cell cycle and apoptosis
Leong WY
Cellular and Molecular Biology, 68(9), 12-16 (2008)
The Rab11-FIP1/RCP gene codes for multiple protein transcripts related to the plasma membrane recycling system.
Jin m and Goldenring JR
Biochimica et Biophysica Acta, 1759(6), 281-295 (2006)
The rab11 effector protein FIP1 regulates adiponectin trafficking and secretion.
Carson BP
PLoS ONE, 8(9) (2013)
Sung Pil Hong et al.
Nature communications, 10(1), 3840-3840 (2019-09-04)
Resistant tumours are thought to arise from the action of Darwinian selection on genetically heterogenous cancer cell populations. However, simple clonal selection is inadequate to describe the late relapses often characterising luminal breast cancers treated with endocrine therapy (ET), suggesting