Przejdź do
ABC460
Przeciwciało anty-Sec23B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
1
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TACSTD2(4070)
General description
Białko o nazwie Sec23B, znane również jako białko transportowe Sec23B lub białko B związane z SEC23, jest składnikiem płaszcza COPII, kompleksu, który reguluje pęcherzyki pochodzące z ER zaangażowane w transport z retikulum endoplazmatycznego do aparatu Golgiego. Transport białek w komórkach eukariotycznych z retikulum endoplazmatycznego (ER) do kompleksu Golgiego odbywa się poprzez deformację wyspecjalizowanych części błony donorowej w celu utworzenia pęcherzyków nośnikowych. Grupa białek cytozolowych znanych jako COPII przeprowadza zaprogramowany zestaw sekwencyjnych interakcji, prowadzących do sortowania ładunku i pączkowania pęcherzyków. Białko Sec23B ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego transportu białek do i z komórek i jest zlokalizowane w gładkiej błonie retikulum endoplazmatycznego, gdzie jest białkiem błony obwodowej i oddziałuje również z błonami aparatu Golgiego. Sec23B ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu i fibroblastach, a także w wątrobie i innych tkankach aktywnych metabolicznie. Defekty Sec23B powodują wrodzoną niedokrwistość dyserytropoetyczną typu II, recesywne zaburzenie różnicowania erytroidalnego, ale choroba nie jest spowodowana utratą funkcji Sec23B, ale raczej kombinacją hipomorficznego allelu o zmienionej funkcjonalności, a pokrewne białko Sec23A może często kompensować defekt.
Zaobserwowano ~86 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający mysiemu Sec23B.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Sec23B w różnych lizatach tkanek myszy wyrażających Sec23B typu dzikiego. Ta sama partia wykryła Sec23B w lizatach komórek MEF z Sec23B typu dzikiego i wykazała utratę sygnału w lizatach komórek MEF z Sec23B knockdown (Tao, J., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(29):E2001-E2009.).
Wykryj Sec23B za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-Sec23B zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Sec23B in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Apoptosis & Autophagy in Cancer: Cell Survival by Eluding Cell Death The ability of tumor cells to elude programmed cell death, also known as apoptosis, is a hallmark of most types of cancer. Similary, autophagy is a highly regulated, homeostatic degradative process where cells destroy their own components via the lysosomal machinery and recycle them for prolonged cell survival. Via extensive crosstalk with pro-apoptotic signaling pathways, autophagy can also contribute to cell death and greatly influence general cell health. Elucidating the correlation between autophagy and apoptotic cell death has become the focus of a great deal of research, particularly in tumor biology. On one hand, autophagy may induce cell death by degrading essential components; on the other hand, it may facilitate survival of cancer cells under unfavorable metabolic conditions."
Wei Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 298(1), 101536-101536 (2021-12-27)
SEC23B is one of two vertebrate paralogs of SEC23, a key component of the coat protein complex II vesicles. Complete deficiency of SEC23B in mice leads to perinatal death caused by massive degeneration of professional secretory tissues. However, functions of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC46004053252937460