Przejdź do
ABC42-M
Przeciwciało przeciw mitofusynie-2 (Mfn2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mitofusin-2, Transmembrane GTPase MFN2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MFN2(9927)
General description
Mitofusyna-2 (Mfn2) jest białkiem błonowym mitochondriów i odgrywa ważną rolę w fuzji mitochondriów w komórkach ssaków. Aktywność Mfn2 została również powiązana z metabolizmem mitochondriów, a utrata Mfn2 może być przyczyną pewnych modyfikacji metabolicznych obserwowanych u osób z otyłością. Mfn2 jest związany z utrzymywaniem potencjału błonowego mitochondriów. Wykazano, że Mfn2 utrudnia mitochondrialną sygnalizację przeciwwirusową poprzez hamowanie produkcji interferonów typu 1. Mfn2 jest celem indukowanym przez p53 i zaangażowanym w proliferację komórek, promowanie apoptozy i supresję nowotworów.
Zaobserwowano ~86 kDa.
Mitofusion-2 (Mfn2) występuje jako 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing o masach cząsteczkowych ~86 kDa i ~50 kDa
Immunogen
Epitop: Region zwiniętej cewki domeny cytoplazmatycznej
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiej Mitofusin-2 (Mfn2).
Application
Wykryj Mitofusin-2 (Mfn2) za pomocą tego przeciwciała Anti-Mitofusin-2 (Mfn2) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Mitofusin-2 (Mfn2) w regionie cewki cytoplazmatycznej domeny.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in human heart tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mitofusion-2 (Mfn2) in 10 µg of human heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC41-MABC963M6319
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate, indirect immunofluorescence: 20-30 μg/mL using differentiated mouse C2 cells, western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of rat or mouse brain mitochondria
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Chauss et al.
G3 (Bethesda, Md.), 4(8), 1515-1527 (2014-06-15)
The mature eye lens contains a surface layer of epithelial cells called the lens epithelium that requires a functional mitochondrial population to maintain the homeostasis and transparency of the entire lens. The lens epithelium overlies a core of terminally differentiated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC4204053252558276