Przejdź do
ABC963
Przeciwciało anty-fosfo Mitofusin2 (Ser442)
Synonim(y):
Mitofusin-2|Przezbłonowa GTPaza MFN2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
General description
Mitofusyna-2 (Mfn2) jest białkiem błonowym mitochondriów i odgrywa ważną rolę w fuzji mitochondriów w komórkach ssaków. Aktywność Mfn2 została również powiązana z metabolizmem mitochondriów, a utrata Mfn2 może być przyczyną pewnych modyfikacji metabolicznych obserwowanych u osób z otyłością. Mfn2 jest związany z utrzymywaniem potencjału błonowego mitochondriów. Wykazano, że Mfn2 utrudnia mitochondrialną sygnalizację przeciwwirusową poprzez hamowanie produkcji interferonów typu 1. Mfn2 jest celem indukowanym przez p53 i zaangażowanym w proliferację komórek, promowanie apoptozy i supresję nowotworów.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej fosfo Mitofusin2 (Ser442).
Application
Przeciwciało anty-fosfo Mitofusin2 (Ser442) jest przeciwciałem przeciwko fosfo Mitofusin2 (Ser442) do stosowania w Western Blotting, Peptide Inhibition Assay.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 ug/mL of this antibody detected phospho Mitofusin2 (Ser442) in 10 ug of SH-SY5Y cell lysate.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6319M6444ABS553
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate, indirect immunofluorescence: 20-30 μg/mL using differentiated mouse C2 cells, western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of rat or mouse brain mitochondria
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate, western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extract of mouse and rat brain mitochondria
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC96304055977137095