Przejdź do
ABC2075
Anty-LC3C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C, Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, MAP1A/MAP1B LC3 C, Microtubule-associated protein 1 lig
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
200 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1LC3C(440738)
General description
Białko związane z mikrotubulami 1A/1B łańcuch lekki 3C (UniProt: Q9BXW4; znane również jako białko związane z autofagią LC3C, związany z autofagią modyfikator ubikwityny LC3C, białko 3 podobne do łańcucha lekkiego MAP1, łańcuch lekki MAP1A/MAP1B 3 C, MAP1A/MAP1B LC3 C, białko związane z mikrotubulami 1 łańcuch lekki 3 gamma) jest kodowane przez gen MAP1LC3C (Gene ID: 440738) u człowieka. LC3 (MAP1-LC3A, B i C) są białkami strukturalnymi błon autofagosomalnych, szeroko stosowanymi jako biomarkery autofagii. LC3A jest zlokalizowany głównie w regionach okołojądrowych i jądrowych, LC3B jest równomiernie rozmieszczony w cytoplazmie i jest również zlokalizowany w regionach jąderkowych, a LC3C jest zlokalizowany w cytoplazmie i silnie w jądrach. LC3C jest syntetyzowany z propeptydem (aa 127-147), który jest usuwany w dojrzałej formie. LC3C jest modyfikatorem podobnym do ubikwityny, który odgrywa kluczową rolę w autofagii przeciwbakteryjnej poprzez selektywne wiązanie CALCOCO2. Rekrutuje wszystkich członków rodziny ATG8 do infekujących bakterii, takich jak S.Typhimurium. Doniesiono również, że odgrywa rolę w aggrephagy, makroautofagicznej degradacji ubikwitynowanych i zagregowanych białek. LC3C jest rekrutowany do uszkodzonych mitochondriów, gdzie pośredniczy w autofagosomalnej degradacji części mitochondriów w sposób fragmentaryczny i jest wymagany do utrzymania podstawowej homeostazy sieci mitochondrialnej. Pośredniczy również w autofagosomalnej degradacji białka MTX1 i współpracuje z p62 w celu dostarczenia MTX1 do lizosomów. (Ref.: Koukourakis, KI et al. (2015). PLoS One DOI:10.1371/journal.pone.0137675; Le Guerroue´ et al., 2017, Mol. Cell 68(4); 786-796).
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 16,85 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Ludzkie rekombinowane białka związane z mikrotubulami 1A/1B o łańcuchu lekkim 3C (LC3C) znakowane GST o pełnej długości.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło LC3C w skrawkach tkanki mózgowej szczura.
Anti-LC3C, nr kat. ABC2075, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białka związane z mikrotubulami 1A/1B łańcucha lekkiego 3C i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa LC3C.
Physical form
Affinity Purified
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LC3C in rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200840ABC232AB15412
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
serum
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... MAP1LC3C(440738)
Gene Information
human ... MAP1LC3C(440738)
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
clone
polyclonal
clone
BTY-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC2075-200UL04054839550935
ABC2075-50UL04054839550942