Przejdź do
AB15412
Anti-MAP1LC3A antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, MAP1A/1B LC3 A, MAP1 LC3, LC3 A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki04 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-MAP1LC3 A, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
General description
Autofagia to proces, w którym komórki przetwarzają cytoplazmę i pozbywają się nadmiaru lub wadliwych organelli. Sugeruje się, że proces ten jest zaangażowany w rozwój, różnicowanie, regulację wzrostu i przebudowę tkanek w organizmach wielokomórkowych. Ludzkie białko MAP1LC3 jest homologiczne ze szczurzym Map1LC3 i drożdżowym APG8. Białka te są prawdopodobnie zaangażowane w tworzenie wakuoli autofagosomalnych (autofagosomów).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie N-końca ludzkiego białka MAP1LC3 A.
Application
Anti-MAP1LC3 A Antibody to przeciwciało przeciwko MAP1LC3 A do stosowania w WB, IC, IH.
Western blot: 1:200-1:1,000
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurofilament & Neuron Metabolism
Biochem/physiol Actions
MAP1LC3 A [Microtubule-associated protein 1A/1B light chain 3A, MAP1A/1B LC3 A, MAP1 LC3, LC3 A].
Physical form
Liofilizat. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia nierozpuszczalnego materiału. Nie zawiera konserwantów.
Serum
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał zamrożony w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W celu zapewnienia dodatkowej stabilności można dodać glicerol (1:1, ACS lub lepszej jakości).
Other Notes
Zastępuje: MABC176
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1305552AB15414ABC929
description
serum, Chemicon®
description
clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
serum, Chemicon®
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000, immunofluorescence: 1:25
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
Gene Information
human ... MAP1LC3B(81631)
Gene Information
human ... MAP1A(4130), MAP1LC3A(84557)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-MAP1LC3 A
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)