Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 1H6, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9916 | 04053252732584 |