Przejdź do
AB9744
Przeciwciało anty-14-3-3 τ (tau)
serum, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
3
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, rat, bovine, sheep, mouse, human, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YWHAQ(10971)
General description
30 kDa
Ssaki wyrażają siedem różnych izoform 14-3-3 (gamma, epsilon, beta, zeta, sigma, theta, tau), które tworzą wiele homo- i heterodimerów, czyniąc 14-3-3 kluczową wielofunkcyjną cząsteczką regulacyjną. Izomery 14-3-3 zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi: na przykład izoformy gamma, epsilon i beta ulegają ekspresji w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba, ale nie pacjentów cierpiących na inne schorzenia neurologiczne, takie jak choroba Alzheimera.
Przeciwciało 14-3-3 tau jest jednym z panelu przeciwciał, które zostały wygenerowane przeciwko izoformom 14-3-3 i wykazały swój potencjał do wykorzystania jako narzędzie diagnostyczne oparte na teście ELISA. Przeciwciała te pozwolą na zbadanie roli tego białka w kluczowych procesach komórkowych i zaburzeniach neurologicznych, takich jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końcowego obszaru owczego 14-3-3 tau.
Application
Western blot: 1:3000 przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: 1:30-1:60 na tkance mózgowej myszy, która została poddana obróbce przez uwodnione autoklawowanie w temperaturze 121°C przez 15 minut przed immunoznakowaniem. Endogenna peroksydaza została zablokowana nadtlenkiem wodoru w metanolu, a niespecyficzne znakowanie normalną surowicą kozią w stosunku 1:20 przez 5 minut.
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj 14-3-3 τ (tau) za pomocą tego przeciwciała anty-14-3 τ (tau) zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, WB, IH.
Biochem/physiol Actions
14-3-3 tau (theta). Poprzez Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie ~30 kDa.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500186SAB2500002AB9730
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
Gene Information
human ... YWHAQ(10971)
Gene Information
human ... YWHAQ(10971)
Gene Information
human ... YWHAQ(10971)
Gene Information
human ... YWHAB(7529)
UniProt accession no.
P27348
UniProt accession no.
P27348
UniProt accession no.
P27348
UniProt accession no.
P31946
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB974404053252509254