Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9173 | 04053252320392 |