Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki21 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR2(3709)
Immunogen
Application
http://www.jbc.org/cgi/reprint/272/38/23961?ijkey=35bcf508a3025fc8bf8203ea3805122eec0caf1e )
Immunocytochemia: 1:1,000
Immunohistochemia: 1:1000 przez noc w temperaturze 2-8°C przy użyciu fluorescencyjnie znakowanego przeciwciała drugorzędowego. Sugerowany utrwalacz to 4% paraformaldehyd w 0,1M PBS (jedna godzina). Sugerowana metoda permeablizacji to 0,05% Triton X-100 w buforze rozcieńczającym. Sugerowany bufor blokujący to 10% normalnej surowicy koziej (lub tego samego gospodarza co przeciwciało drugorzędowe) i 1% BSA w 0,1 M PBS. Sugerowany bufor rozcieńczający to 1% normalnej surowicy koziej (lub tego samego gospodarza co przeciwciało drugorzędowe) i 1% BSA w 0,1 M PBS.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Signaling
Lipid Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western blot = wątroba dorosłej myszy.
IHC = hepatocyty dorosłej myszy (komórki Purkinjego móżdżku dorosłej myszy będą ujemne).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50- 1:200 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9074 | 04053252618819 |