Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SDC1(6382)
General description
Oczekiwana masa cząsteczkowa monomerycznego Syndekanu-1 wynosi ~32 kDa; jednak białko rdzenia często migruje jako dimer stabilny w SDS z przybliżoną masą cząsteczkową 77 kDa Dodatkowo, często można zaobserwować formę białka o wysokiej masie cząsteczkowej między 500-1000 kDa, prawdopodobnie dojrzałą formę Syndekanu-1, ze wszystkimi dodatkami heparanu i siarczanu chondroityny. W całych tkankach ta dojrzała forma często ściśle wiąże się z cząsteczkami ECM i może wymagać solubilizacji przez ekstrakcję mocznikiem w celu dodatkowej analizy SDS-PAGE (Wilsie, 2006). Triton X-100 lub podobne łagodne detergenty są wystarczające do uwolnienia niedojrzałych form prekursorowych Syndekanu-1.
Syndekan-1, znany również jako CD138, jest przezbłonowym proteoglikanem siarczanu heparanu (typu I) i należy do rodziny proteoglikanów syndekanowych. Syndekany pośredniczą w wiązaniu komórek, sygnalizacji komórkowej i organizacji cytoszkieletu. Syndekan-1, posiadający właściwości zarówno siarczanu heparanu, jak i siarczanu chondroityny, funkcjonuje jako białko błonowe proteoglikanu powierzchni komórki i uczestniczy w proliferacji komórek, migracji komórek i interakcjach komórka-matryca poprzez swój receptor dla białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Zmieniona ekspresja syndekanu-1 została wykryta w kilku różnych typach nowotworów.
Immunogen
Znakowane His, pełnej długości ludzkie rekombinowane białko Syndecan-1.
Application
Przeciwciało anty-Syndecan-1 jest przeciwciałem przeciwko Syndecan-1 do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Nr kat. Nr AB8230 rozpoznaje mysi Syndecan-1.
Przewiduje się, że reaguje krzyżowo z człowiekiem, na podstawie 100% homologii sekwencji.
Reaktywność z innymi gatunkami nie została zbadana.
Physical form
Surowica królicza zawierająca 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat wątroby myszy
Lizat wątroby myszy
Evaluated on a representative lot by Western blot on mouse liver lysate using 1:1000 dilution of Anti-Syndecan-1.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate PE |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 1B2, monoclonal | clone MI15, monoclonal |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB8230 | 04053252743429 |