SAB1401358
Monoclonal Anti-SDC2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSPG, HSPG1, SYND2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDC2(6383)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
LDNSSIEEASGVYPIDDDDYASASGSGADEDVESPELTTSRPLPKILLTSAAPKVETTTLNIQNKIPAQTKSPEETDKEKVHLSDSERKMDPAEEDTNV