Przejdź do
AB764P
Przeciwciało przeciwko prokolagenowi typu III PIIINP
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC, RIA
Citations:
2
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCOLCE(5118)
General description
Królicze przeciwciała poliklonalne przeciwko oczyszczonemu aminokońcowemu peptydowi prokolagenu typu III (PIIINP). Przeciwciało wykazuje mniej niż 0,1% reaktywności z ludzkim i bydlęcym kolagenem typu I i III w teście radioimmunologicznym.
Application
Immunohistochemia: rozcieńczenie 1:40 do barwienia immunofluorescencyjnego zamrożonych ludzkich i bydlęcych tkanek skóry i wątroby.
Test radioimmunologiczny
ELISA: 100-1:200
Przeciwciało przeciwko prokolagenowi typu III PIIINP wykrywa poziom prokolagenu typu III PIIINP i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IH, RIA.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzki prokolagen typu III: 100%. Ludzki kolagen typu III, ludzki kolagen typu I, ludzki kolagen typu IV, ludzki prokolagen typu I, ludzka fibronektyna i mysia laminina: <0,1%.
Physical form
Format: Oczyszczony
Liofilizowane ciało stałe
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Tkanki skóry i wątroby
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB764
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200749AB763P234167
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... PCOLCE(5118)
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Gene Information
human ... COL5A1(1289)
Gene Information
-
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoblotting: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat skin sections.
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
-
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fraz Anjum et al.
Scientific reports, 7(1), 10291-10291 (2017-09-02)
Cell-based therapies have recently been the focus of much research to enhance skin wound healing. An important challenge will be to develop vehicles for cell delivery that promote survival and uniform distribution of cells across the wound bed. These systems
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB764P04053252286100