Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μL | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Anti-Collagen Type II Antibody, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
Immunogen
Application
Indirect immunofluorescence on cryostat sections or cultured cells 1:10-1:20
Western Blot 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Cross Reactivity Percent
Human collagen type II 90%
Human collagen type I, III, IV, V <1%
Human plasma proteins do not interfere with binding to collagen.
Physical form
Product is lyophilized.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat | biological source goat |
| Gene Information human ... COL2A1(1280) | Gene Information human ... COL2A1(1280) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen Type II Antibody
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
1303-96-4
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB761 | 04053252583216 |