Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Anti-Collagen Type I Antibody, Chemicon®, from goat
Quality Segment
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Application
ELISA: 1:50-1:100
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:10-1:20
Indirect immunocytochemistry: 1:10-1:20
Antibody reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts {LMF, personal communication}.
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin (Semi-purified) | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) |
| species reactivity human, bovine | species reactivity bovine, human | species reactivity human | species reactivity rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen Type I Antibody
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3