Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rodent, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSI1(4440)
General description
Immunogen
Application
1:200-1:1,000 dilution from a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
1:200-1:1,000 dilution from a previous lot was used.
Western blot:
1:200-1:1,000 using ECL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Developmental Neuroscience
RNA Binding Protein (RBP)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Mouse cortical neural stem cells (Catalog No. SCR029).
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Musashi-1 on 10 μg of Human placenta lysates.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:100, western blot: 1:500 | technique(s) affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... MSI1(4440) | Gene Information human ... MSI1(4440) | Gene Information human ... MSI1(4440) | Gene Information human ... MSI1(4440) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5977 | 04053252474750 |