MABE268
Anti-Musashi-1 Antibody, clone 7B11.1
clone 7B11.1, from mouse
Synonim(y):
RNA-binding protein Musashi homolog 1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSI1(4440)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Neural Stem Cells
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Musashi-1 in mouse cerebellum, normal mouse brain, and normal human pons tissue.
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Musashi-1 in 10 µg of mouse E17 spinal cord tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse E17 spinal cord tissue lysate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.