Przejdź do
AB5566
Anti-Capsaicin Receptor Antibody, CT
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Vanilloid Receptor 1, VR1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
29
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
guinea pig
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Immunogen
A 22 amino acid peptide corresponding to the C-terminus of the rat Capsaicin Receptor protein (Catalog number AG298).
Application
Anti-Capsaicin Receptor Antibody, C-terminus detects level of Capsaicin Receptor & has been published & validated for use in IH.
Immunohistochemistry: 1:1,000. The antibody reacts well with tissue from the rat dorsal root ganglia.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Recognizes Capsaicin Receptor (Vanilloid Receptor 1, VR1).
Physical form
Serum. Liquid. Contains less than 0.02% sodium azide.
Analysis Note
Control
Immunogen peptide (catalog number AG298) is available for preadsorbtion control studies.
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5370AB5370PAB5398
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Gene Information
human ... TRPV2(51393)
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB556604053252511158