Przejdź do
AB5370P
Przeciwciało przeciwko receptorowi kapsaicyny, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Vanilloid Receptor 1, VR1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
2
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Immunogen
Epitop: C-terminus
Peptyd o długości 21 aminokwasów odpowiadający C-końcowi białka receptora kapsaicyny szczura.
Application
Anti-Capsaicin Receptor Antibody, C-terminus jest przeciwciałem przeciwko receptorowi kapsaicyny do stosowania w IH.
Immunohistochemia: 1-2 μg/ml.
Przeciwciało dobrze reaguje z tkanką zwojów korzenia grzbietowego szczura.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Receptor kapsaicyny (Vanilloid Receptor 1, VR1).
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana. Nie zawiera konserwantów. Rozpuścić w 20 μl sterylnej wody destylowanej. W razie potrzeby odwirować w celu usunięcia wszelkich pozostałości.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 6 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W celu zapewnienia dodatkowej stabilności można dodać glicerol (1:1).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5370AB9554V2764
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5370P04053252279058