Kluczowe dokumenty
AB9554
Sigma-Aldrich
Anti-Capsaicin Receptor Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Vanilloid Receptor, VR1
Wybierz wielkość
50 μL
2290,00 zł
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 marca 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
2290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 marca 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPV1(7442)
Specyficzność
Recognizes Capsaicin Receptor (VR1, Vallinoid Receptor 1, TRPV1).
Immunogen
Synthetic peptide from the C-terminal of mouse VR1.
Zastosowanie
Anti-Capsaicin Receptor Antibody is an antibody against Capsaicin Receptor for use in IH.
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000 on mouse DRG tissued fixed with 2% paraformaldehyde.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Postać fizyczna
Rabbit serum. Liquid.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah A Stanley et al.
Nature medicine, 21(1), 92-98 (2014-12-17)
Means for temporally regulating gene expression and cellular activity are invaluable for elucidating underlying physiological processes and would have therapeutic implications. Here we report the development of a genetically encoded system for remote regulation of gene expression by low-frequency radio