Przejdź do
AB5306
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC
Citations:
3
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-amyloidowe, β 37-42, aβ, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Amyloid-beta 37-42 sprzężony z KLH.
Application
Immunohistochemia: 1:100-1:400. Działa na tkankach utrwalonych formaldehydem i zatopionych w parafinie.
ELISA: 1:500-1:2000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj amyloid za pomocą tego przeciwciała anty-amyloidowego, β 37-42, aβ zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IH(P).
Biochem/physiol Actions
Amyloid-beta, 37-42.
Physical form
Surowica. Płyn zawierający 0,02% azydku.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1510AB5076AB5352
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Beta-amyloid expression, release and extracellular deposition in aged rat brain slices.
Marksteiner, J; Humpel, C
Molecular Psychiatry null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB530604053252507731