Przejdź do
AB5252
Przeciwciało przeciwko czynnikowi neurotroficznemu pochodzenia glejowego
serum, Chemicon®
Synonim(y):
GDNF
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
biological source
sheep
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GDNF(2668)
Immunogen
Rekombinowany ludzki GDNF.
Application
Immunoblotting: 1:3000 przy użyciu TBS (nie PBS), a blokowanie najlepiej wykonywać przy użyciu najwyższej jakości BSA bez IgG. Przeciwciało rozpoznaje pasmo ~75 kDa w próbkach surowicy nie poddanych działaniu kwasu, odpowiadające kompleksowi GDNF/GDNFR. Gdy próbki są traktowane kwasem, obserwuje się wyraźny 32 kDa (dimer) i słabszy monomer 16 kDa. Traktowanie kwasem: homogenizowane próbki tkanek w PBS są traktowane kwasem przez dodanie 1N HCL, aż pH spadnie poniżej 3,0 (paski papieru pH), inkubowane 15 minut w temperaturze pokojowej, a następnie neutralizowane przez dodanie 1N NaOH do pH 7,6.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko glejowemu czynnikowi neurotroficznemu wykrywa poziom glejowego czynnika neurotroficznego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla GDNF. Brak reaktywności krzyżowej z neurturyną.
Physical form
Surowica owcza. Liofilizat. Rozpuścić w 100 μl sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia wszelkich pozostałości. Nie zawiera konserwantów. Dla dodatkowej stabilności można dodać glicerol (1:1).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze od -20°C do -70°C (w stanie suchym) przez okres do dwunastu miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do sześciu miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1405863AB1513PAB1534SP
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
sheep
biological source
mouse
biological source
sheep
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... GDNF(2668)
Gene Information
human ... GDNF(2668)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carl G Gottschalk et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(10), 2287-2300 (2021-01-31)
Parkinson's disease (PD) is the most common neurodegenerative movement disorder in humans. Despite intense investigations, effective therapies are not yet available to halt the progression of PD. Gemfibrozil, a Food and Drug Administration-approved lipid-lowering drug, is known to decrease the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB525204053252509834