Kluczowe dokumenty
SAB1405863
Sigma-Aldrich
Anti-GDNF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATF1, ATF2, HFB1-GDNF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GDNF(2668)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce konserwatywny czynnik neurotroficzny. Wykazano, że rekombinowana forma tego białka promuje przeżycie i różnicowanie neuronów dopaminergicznych w hodowli i jest w stanie zapobiegać apoptozie neuronów ruchowych indukowanej aksotomią. Kodowane białko jest przetwarzane do dojrzałej wydzielanej formy, która istnieje jako homodimer. Dojrzała forma białka jest ligandem dla produktu protoonkogenu RET (rearanżowanego podczas transfekcji). Oprócz transkryptu kodującego GDNF, opisano również dwa dodatkowe alternatywne transkrypty kodujące różne białka, określane jako czynniki troficzne pochodzące z astrocytów. Mutacje w tym genie mogą być związane z chorobą Hirschsprunga. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GDNF (NP_000505.1, 1 a.a. ~ 211 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKLWDVVAVCLVLLHTASAFPLPAGKRPPEAPAEDRSLGRRRAPFALSSDSNMPEDYPDQFDDVMDFIQATIKRLKRSPDKQMAVLPRRERNRQAAANPENSRGKGRRGQRGKNRGCVLTAIHLNVTDLGLGYETKEELIFRYCSGSCDAAETTYDKILKNLSRNRRLVSDKVGQACCRPIAFDDDLSFLDDNLVYHILRKHSAKRCGCI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F de Michele et al.
Human reproduction (Oxford, England), 32(1), 32-45 (2016-12-09)
Is an organotypic culture system able to provide the appropriate testicular microenvironment for in-vitro maturation of human immature testicular tissue (ITT)? Our organotypic culture system provided a microenvironment capable of preserving seminiferous tubule (ST) integrity and Leydig cell (LC) functionality
Francesca de Michele et al.
Frontiers in physiology, 9, 1413-1413 (2018-10-26)
While in mice various studies have described the completion of spermatogenesis in vitro using either organotypic culture of prepubertal testicular tissue or 3D culture of isolated cells, in humans it has not been possible to achieve germ cell differentiation from