Przejdź do
AB3639
Przeciwciało przeciw endonukleazie G
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
EndoG
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
11
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ENDOG(2021)
mouse ... Endog(13804)
rat ... Endog(362100)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom od 55 do 70 ludzkiego EndoG (GGPRGPGELAKYGLP).
Application
Anti-Endonuclease G Antibody to przeciwciało przeciwko endonukleazie G do stosowania w WB.
Western blotting (1-2 μg/ml)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje endonukleazę G (EndoG), specyficzną dla mitochondriów nukleazę, która przemieszcza się do jądra i rozszczepia chromatynowe DNA podczas apoptozy. EndoG jest specyficznie aktywowana przez bodźce apoptotyczne i jest w stanie indukować nukleosomalną fragmentację DNA niezależnie od kaspaz i DFF/CAD (1,2).
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8ºC przez 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3500468SAB3500470SAB3500471
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
7G1C10, monoclonal
clone
7F2D7, monoclonal
clone
7F2G10, monoclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuangping Zhao et al.
Journal of neuroscience research, 88(8), 1727-1737 (2010-01-16)
We have shown that generalized seizures produce necrotic neurons with caspase-independent nuclear pyknosis and DNA fragmentation. In this study, we determined the time course of translocation of mitochondrial cytochrome c, apoptosis-inducing factor, endonuclease G, lysosomal cathepsins B and D, and
Tamara Azarashvili et al.
International journal of molecular sciences, 17(12) (2016-12-17)
The translocator protein (TSPO; 18 kDa) is a high-affinity cholesterol-binding protein located in the outer membrane of mitochondria. A domain in the C-terminus of TSPO was characterized as the cholesterol recognition/interaction amino acid consensus (CRAC). The ability of the CRAC
Sathivel Chinnathambi et al.
Cells, tissues, organs, 187(2), 131-140 (2007-10-17)
We examined how young and old keratinocytes died from heat stress in vitro. We found that keratinocyte cell death was not due to oxidative stress as neither Mn-SOD nor Cu-Zn-SOD was produced in either young or old heated keratinocytes. Instead
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB363904053252678677