Kluczowe dokumenty
SAB3500470
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EndoG antibody produced in mouse
clone 7F2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Endonuclease G
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F2D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENDOG(2021)
Opis ogólny
ENDOG (endonukleaza G) to białko o masie 28 kDa zlokalizowane w mitochondriach, zmapowane na ludzkim chromosomie 9q34.1. Jednak w obecności pewnych warunków może przemieszczać się do jądra poprzez szlak śmierci komórkowej BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa protein-interacting protein 3).
Immunogen
Mysie przeciwciało monoklonalne EndoG zostało wyhodowane przeciwko rekombinowanemu białku odpowiadającemu aminokwasom 51-140 ludzkiego EndoG.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-EndoG produkowane u myszy nadaje się do pośredniego testu ELISA i western blot.
Działania biochem./fizjol.
ENDOG (Endonuclease G) jest mitochondrialną apoptotyczną DNazą zaangażowaną w szlak śmierci komórkowej BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa protein-interacting protein 3). Podczas mitochondrialnego uwalniania i jądrowej translokacji EndoG, BNIP3 oddziałuje z zależnym od napięcia kanałem anionowym (VDAC), aby ułatwić proces w jądrze, rozszczepia chromatynowe apoptotyczne DNA bez potrzeby aktywności kaspaz. ENDOG powoduje fragmentację DNA podczas i po apoptozie. Jest powiązany z przerostem mięśnia sercowego i chorobą Parkinsona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaosha Zhang et al.
PloS one, 9(12), e113642-e113642 (2014-12-02)
BNIP3 is a proapoptotic protein that induces cell death through a mitochondria-mediated pathway. We reported previously that mitochondrial localization of BNIP3 and translocation of EndoG from mitochondria to the nucleus are critical steps of the BNIP3 pathway. It is not
Dae Song Jang et al.
DNA and cell biology, 34(2), 92-100 (2014-11-18)
Apoptotic endonuclease G (EndoG) is responsible for DNA fragmentation both during and after cell death. Previous studies demonstrated that genetic inactivation of EndoG is cytoprotective against various pro-apoptotic stimuli; however, specific inhibitors for EndoG are not available. In this study
V Tiranti et al.
Genomics, 25(2), 559-564 (1995-01-20)
By using a PCR-based screening of a somatic cell hybrid panel and FISH, we have assigned the loci of mitochondrial single-stranded DNA-binding protein (SSBP), mitochondrial transcription factor A (TCF6), and mitochondrial endonuclease G (ENDOG) genes to human chromosomes 7q34, 10q21