Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
biological source
sheep
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, rabbit, human, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYCS(54205)
Application
Immunocytochemia na komórkach ludzkich i szczurzych.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source sheep | biological source sheep | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB3547 | 04053252323690 |