Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2590,00 zł
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 14.4 kDa
species reactivity
human, rabbit, canine, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1:5,000 using MCF-7, Rat-1, MDCK or Jurkat cell extracts
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYCS(54205)
rat ... Cycs(25309)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source sheep | biological source rabbit | biological source sheep | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| species reactivity human, rabbit, canine, rat | species reactivity rat, human, canine | species reactivity rat, rabbit, human, canine | species reactivity rat, human, canine |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Cytochrome c antibody produced in sheep
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5723-.2ML | 04061838172242 |