Przejdź do
AB3517
Przeciwciało przeciw znacznikowi polihistydynowemu
Chemicon®, from chicken
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
1
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Syntetyczny peptyd składający się z sześciu histydyn.
Application
Immunoblotting: 1:250-1:2,000
Immunocytochemistry: 1:250-1:1,000
ELISA: 1:250-1:2,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw znacznikowi polihistydyny wykrywa poziom znacznika polihistydyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB i IC.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
Znacznik polihistydynowy, białka zawierające znacznik 6-His
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB3487AB5745AB9352
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
chicken
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB351704053252732423