Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
chicken
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Syntetyczne peptydy z ludzkiego/mysiego Po.
Application
Immunohistochemia: 1:50-1:100 przy użyciu tkanek utrwalonych 2% paraformaldehydem.
Immunocytochemia: 1:50-1:100 przy użyciu komórek utrwalonych 2% paraformaldehydem.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Immunocytochemia: 1:50-1:100 przy użyciu komórek utrwalonych 2% paraformaldehydem.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Po jest zatwierdzone do stosowania w IC, IH do wykrywania Po.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje glikoproteinę Po. Po jest główną glikoproteiną w mielinie obwodowej
Physical form
Oczyszczone przez powinowactwo kurze IgY. W celu uzyskania tego produktu połączono dwa różne przeciwciała. Płyn w PBS, pH 7,2 z 0,02% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Zaleca się przechowywanie przeciwciała w ciemności.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
The 4.1B cytoskeletal protein regulates the domain organization and sheath thickness of myelinated axons.
Einheber, S; Meng, X; Rubin, M; Lam, I; Mohandas, N; An, X; Shrager, P; Kissil, J; Maurel et al.
Glia null
Maria Alejandra Gonzalez-Gonzalez et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 726467-726467 (2022-06-03)
Hypertension is a main cause of death in the United States with more than 103 million adults affected. While pharmacological treatments are effective, blood pressure (BP) remains uncontrolled in 50-60% of resistant hypertensive subjects. Using a custom-wired miniature electrode, we
María A González-González et al.
Scientific reports, 8(1), 16390-16390 (2018-11-08)
Silicone nerve cuff electrodes are commonly implanted on relatively large and accessible somatic nerves as peripheral neural interfaces. While these cuff electrodes are soft (1-50 MPa), their self-closing mechanism requires of thick walls (200-600 µm), which in turn contribute to fibrotic tissue
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9352 | 04053252268953 |