Przejdź do
AB3468
Przeciwciało przeciwko białku szoku cieplnego 90β
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
HSP84
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 2-13 z N-końca mysiego białka szoku cieplnego 90b.
Application
Immunoblotting: 5 μg/mL
Immunohistochemia (zamrożona i formalina/parafina): 5-10 μg/ml. Barwienie skrawków tkanek utrwalonych w formalinie wymaga gotowania skrawków tkanek w 10 mM buforze cytrynianowym, pH 6,0 przez 10-20 minut, a następnie chłodzenia w temperaturze pokojowej przez 20 minut.
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja: 10 μg/mg lizatu białkowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko białku szoku cieplnego 90β zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB, IC, IH(P) do wykrywania białka szoku cieplnego 90β.
Research Category
Protein Trafficking
Research Sub Category
Chaperones
Biochem/physiol Actions
Reaguje z białkiem o masie 84 kD zidentyfikowanym jako białko szoku cieplnego 90beta (HSP90beta). Brak reaktywności z HSP90alfa/HSP86.
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA: Jądrowa i cytoplazmatyczna.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 10 mM PBS, pH 7,4 z 0,2% BSA i 15 mM azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: komórki MAD109 lub rak piersi.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1775AV09016SAB4300158
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
species reactivity
dog, guinea pig, goat, bovine, human, mouse
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thorsten Stühmer et al.
British journal of haematology, 147(3), 319-327 (2009-08-19)
The 90 kD heat shock protein (Hsp90) molecular chaperone sustains multiple components of oncogenic pathways and has recently emerged as a therapeutic target that is now being clinically tested in a number of malignancies. In order to address formulation issues
Signalling profile and antitumour activity of the novel Hsp90 inhibitor NVP-AUY922 in multiple myeloma.
Stuhmer, T; Zollinger, A; Siegmund, D; Chatterjee, M; Grella, E; Knop, S; Kortum et al.
Leukemia null
Ying-Li Wu et al.
Journal of cell science, 119(Pt 13), 2797-2806 (2006-06-15)
The involvement of telomerase in cellular immortalization and senescence has often been assessed by means of telomerase expression at the RNA level and quantification of telomerase activity by the telomeric repeat amplification protocol assay. However, these methods either neglected the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB346804053252622847