Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł 615,40 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł 2295,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,40 zł
Cena katalogowa724,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-16, monoclonal
mol wt
antigen 88 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), HSP90AB1(3326)
mouse ... Hsp90aa1(15519), Hsp90ab1(15516)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source - | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| clone AC-16, monoclonal | clone BRM-22, monoclonal | clone LK2, monoclonal | clone 5G4, monoclonal |
| species reactivity wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya | species reactivity plant, bovine, rabbit, chicken, human, fish, insect, monkey, dog, rat, sea urchin, mouse | species reactivity spinach, chicken, E. coli, helminth, rat, human | species reactivity monkey, mouse, rat, human |
| Gene Information human ... HSP90AA1(3320), HSP90AB1(3326) | Gene Information human ... HSPA1A(3303) | Gene Information human ... HSPD1(3329) | Gene Information human ... HSP90AB1(3326) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?