Przejdź do
AB2994
Przeciwciało anty-fosfo-Bid (Ser65)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
BH3-interacting domain death agonist, p22 BID, BID
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer65)
Gene Information
human ... BID(637)
General description
22 kDa
Bid jest agonistą śmierci, który heterodimeryzuje z agonistą BAX lub antagonistą BCL2. Kodowane białko jest członkiem rodziny regulatorów śmierci komórkowej BCL-2. Bid indukuje proteazy podobne do ICE i apoptozę. Jest mediatorem uszkodzenia mitochondriów indukowanego przez kaspazę 8 (CASP8); CASP8 rozszczepia to kodowane białko, a główny produkt proteolityczny p15 Bid przemieszcza się do mitochondriów, gdzie wyzwala uwalnianie cytochromu c.
Immunogen
Epitop: Ser65
Application
Przeciwciało anty-Phospho-Bid (Ser65) wykrywa poziom Phospho-Bid (Ser65) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Przeciwciało reaguje z białkiem fosfo-Bid-S65 o masie 22 kDa.
Physical form
Oczyszczono w PBS z 0,09% NaN3.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Western Blot:: Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blot on Jurkat cell lysate treated with (+/-) insulin.
Western Blot Analysis:
A 1:100~500 dilution of this antibody detected phospho-Bid-S65 on jurkat cell lysate treated with (+/-) insulin.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1403605SAB5700280WH0000572M2
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
indirect ELISA: suitable, proximity ligation assay: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
UniProt accession no.
P55957-2
UniProt accession no.
P55957
UniProt accession no.
Q92934
UniProt accession no.
Q92934
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB299404053252738913