Kluczowe dokumenty
SAB5700280
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Bad-S155produkowane u królików
Synonim(y):
BBC2, BCL2L8, ZŁY, Zły
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.29 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer155)
informacje o genach
human ... BAD(572)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny BCL-2. Wiadomo, że członkowie rodziny BCL-2 są regulatorami programowanej śmierci komórki. Białko to pozytywnie reguluje apoptozę komórek poprzez tworzenie heterodimerów z BCL-xL i BCL-2 oraz odwracanie ich aktywności represora śmierci. Aktywność proapoptotyczna tego białka jest regulowana przez jego fosforylację. Stwierdzono, że kinazy białkowe AKT i MAP, a także fosfataza białkowa kalcyneuryna są zaangażowane w regulację tego białka. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu, które kodują tę samą izoformę.
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S155 ludzkiego Bad
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)