Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
SAB3501175
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCR4(7852)
Opis ogólny
CXCR4, receptor sprzężony z białkiem G (GPCR) z siedmioma domenami transmembranowymi, jest receptorem chemokin CXC specyficznym dla czynnika pochodzenia stromalnego-1 (SDF-1 lub CXCL12). CXCR4 został początkowo odkryty jako jeden ze współreceptorów wejścia wirusa HIV do komórek T CD4+. Blokowanie CXCR4 może być potencjalnie wykorzystane jako nowa terapia w leczeniu HIV. Sygnalizacja CXCR4 odgrywa ważną rolę w migracji, proliferacji i spoczynku hematopoetycznych komórek macierzystych oraz ich zatrzymywaniu w szpiku kostnym, gdzie występuje wysoki poziom SDF-1/CXCL12. Wykazano, że sygnalizacja CXCR4 pośredniczy w regulacji CD20 na komórkach B. CXCR4 ulega wysokiej ekspresji w ponad 23 typach nowotworów, w tym w raku piersi, raku jajnika, czerniaku i raku prostaty, podczas gdy w zdrowych tkankach ekspresja CXCR4 jest bardzo niska lub nie występuje wcale. Wykazano, że ekspresja CXCR4 w komórkach nowotworowych jest związana z przeżywalnością, wzrostem i przerzutami guza w tkankach o wysokim poziomie SDF-1/CXCL12, takich jak płuca, wątroba i szpik kostny (4,5). Wykazano, że CXCR4 reguluje migrację neuronów, pozycjonowanie komórek i okablowanie aksonów (6,7). Zmutowane myszy CXCR4 wykazywały nieprawidłowe rozmieszczenie neuronów, co wskazuje na ich rolę w zaburzeniach neuronalnych, takich jak padaczka. CXCR4 jest również zaangażowany w zespół WHIM. Mutacje WHIM w CXCR4 zostały niedawno wykryte u pacjentów z makroglobulinemią Waldenstroma, a mutacje te są skorelowane z kliniczną opornością na ibrutynib (9,10).
Immunogen
Przeciwciało anty-CXCR4 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 14 aminokwasom w pobliżu końca aminowego ludzkiej izoformy b CXCR4. Immunogen znajduje się w obrębie pierwszych 50 aminokwasów CXCR4.
Zastosowanie
Zatwierdzone przeciwciało: Western Blot w próbkach ludzkich, mysich i szczurzych; Immunohistochemia, Immunocytochemia i Immunofluorescencja w próbkach ludzkich; Cytometria przepływowa w próbkach ludzkich i mysich. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)