Przejdź do
AB16982
Anti-Fas Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
FasL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ELISA, WB
Citations:
10
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Fas Ligand, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
Immunogen
Sekwencja peptydowa 13 AA mapująca w pobliżu C-końca ludzkiego ligandu FAS (Mita i wsp. 1994). Przewiduje się, że peptyd ten jest zewnątrzkomórkowy. Peptyd został zsyntetyzowany z C-końcową cysteiną, sprzężoną z KLH.
Application
Przeciwciało anty-Fas Ligand wykrywa poziom ligandu Fas i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western Blotting: 1:1,000-1:5,000 Szczurza, mysia i ludzka FASL mają odpowiednio 278, 279 i 281 reszt AA (obliczona MW 32kDa). Western blot oocytu wykrył specyficzne pasmo 31 kDa (Hakuno et al. 1996). FASL o masie 40 kDa wykryto w mysich komórkach T (Hahne 1995). Alternatywny odczynnik wykrywający, mFAS-Fc (Suda & Nagata 1994) również wykrył białko powierzchniowe komórki o masie około 40 kDa.
ELISA: 0,5-1 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Ludzki ligand FAS (FASL). Sekwencja 13-merowa ludzkiego FASL używana do produkcji przeciwciał jest w 92% (12/13 AA) homologiczna ze szczurzym i mysim FASL. W oparciu o dane dotyczące homologii sekwencji, anty-ludzki FASL będzie prawdopodobnie reagował krzyżowo z mysim/szczurzym FASL.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa peptydowego. Płyn w PBS, zawierający 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2105218MAB3061SAB5700786
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P25445
UniProt accession no.
P25445
UniProt accession no.
P25445
UniProt accession no.
P25445
Gene Information
human ... FAS(355)
Gene Information
human ... FAS(355)
Gene Information
human ... FAS(355)
Gene Information
human ... FAS(355)
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Fas Ligand
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sisi Wu et al.
Cell biology and toxicology (2021-10-30)
Sirt6, a class III NAD+-dependent deacetylase of the sirtuin family, is a highly specific H3 deacetylase and plays important roles in regulating cellular growth and death. The induction of oxidative stress and death is the critical mechanism involved in cardiomyocyte
Prenatal exposure of mice to diethylstilbestrol disrupts T-cell differentiation by regulating Fas/Fas ligand expression through estrogen receptor element and nuclear factor-?B motifs.
Singh, NP; Singh, UP; Nagarkatti, PS; Nagarkatti, M
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics null
Elena Beltramo et al.
Acta ophthalmologica, 96(1), e19-e26 (2017-01-28)
Loss of pericytes is one the key events in the pathogenesis of diabetic retinopathy. We have previously demonstrated that human retinal pericytes (HRP) are more vulnerable to intermittent than stable high glucose concentrations, with an increase in apoptosis. Our aim
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB1698204053252333866