Kluczowe dokumenty
SAB2105218
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-ALPS1A, Anti-APO-1, Anti-APT1, Anti-CD95, Anti-FAS1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-FAS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAS(355)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FAS
Działania biochem./fizjol.
FAS jest członkiem nadrodziny receptorów TNF. Receptor ten zawiera domenę śmierci. Wykazano, że odgrywa on centralną rolę w fizjologicznej regulacji zaprogramowanej śmierci komórki i jest zaangażowany w patogenezę różnych nowotworów złośliwych i chorób układu odpornościowego. Interakcja tego receptora z jego ligandem pozwala na utworzenie kompleksu sygnalizacyjnego indukującego śmierć, który obejmuje białko domeny śmierci związanej z Fas (FADD), kaspazę 8 i kaspazę 10. Autoproteolityczne przetwarzanie kaspaz w kompleksie wyzwala kaskadę kaspaz i prowadzi do apoptozy. Wykazano również, że receptor ten aktywuje NF-kappaB, MAPK3/ERK1 i MAPK8/JNK i jest zaangażowany w przekazywanie sygnałów proliferacyjnych w normalnych diploidalnych fibroblastach i limfocytach T. Opisano co najmniej osiem alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących siedem różnych izoform. Izoformy pozbawione domeny transmembranowej mogą negatywnie regulować apoptozę, w której pośredniczy izoforma pełnej długości.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KKEAYDTLIKDLKKANLCTLAEKIQTIILKDITSDSENSNFRNEIQSLV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)