Przejdź do
AB15014
Przeciwciało przeciwko podjednostce α3 receptora glicyny
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
glycine receptor alpha 3 subunit, glycine receptor, alpha 3, glycine receptor, alpha-3 polypeptide, ligand gated ion channel
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLRA3(8001)
General description
Około 48 kDa
Podjednostka α3 receptora glicyny, znana również jako GLRA3, należy do rodziny kanałów jonowych bramkowanych ligandami. Glicyna działa jako neuroprzekaźnik hamujący w OUN ssaków. Receptor glicynowy jest kanałem jonowym bramkowanym ligandem neuroprzekaźnika. GLRA3 jest pentamerem, który składa się z wiążących ligand podjednostek alfa i strukturalnych podjednostek beta. Gdy glicyna wiąże się z receptorem, przewodnictwo chlorkowe wzrasta, co powoduje hiperpolaryzację. Ulega ekspresji w hipokampie, opuszce węchowej i móżdżku. GLRA3 może być zaangażowany w zaburzenia neurologiczne u ludzi i myszy.
Immunogen
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych liniowym peptydem sprzężonym z KLH, wybranym z reszt otaczających C-koniec podjednostki α3 ludzkiego receptora glicyny.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100-500 z poprzedniej partii wykryło podjednostkę α3 receptora glicyny w rdzeniu kręgowym myszy i tkance oka myszy.
Przeciwciało przeciwko podjednostce α3 receptora glicyny wykrywa poziom podjednostki α3 receptora glicyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Biochem/physiol Actions
Homologia szczura (92%).
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę α3 receptora glicyny.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0295MABN1724WH0002741M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c