Merck
G0295
Sigma-Aldrich
Anti-GABAA Receptor (α6 subunit), Cytosolic Loop antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (α6 subunit)
Wybierz wielkość
1 VIAL
2960,00 zł
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
2960,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
zastosowanie
sufficient for 10 blots
reaktywność gatunkowa
rat
metody
western blot: 1:1000 using rat brain membrane fraction.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Receptor kwasu γ-aminomasłowego (GABA) jest wielofunkcyjnym, pentamerycznym białkiem błonowym, które obsługuje kanały chlorkowe bramkowane GABA. Działa jako główny neuroprzekaźnik hamujący w mózgu dorosłych ssaków. Są to członkowie kanałów jonowych bramkowanych ligandami neuroprzekaźników, które pełnią różne funkcje w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowym układzie nerwowym i niektórych tkankach nieneuronalnych. Zidentyfikowano co najmniej cztery typy podjednostek (α, β, γ i δ) GABA. Ogólnie zawiera on jeden typ podjednostki α i β oraz pojedynczy polipeptyd γ w stosunku 2:2:1.
Immunogen
białko fuzyjne z sekwencją aminokwasową reprezentującą pętlę cytozolową szczurzegoreceptora GABAA (podjednostka α6)
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi GABAA (podjednostka α6), pętla cytozolowa jest odpowiednie do western blot w rozcieńczeniu 1:1000 przy użyciu frakcji błonowej mózgu szczura.
Działania biochem./fizjol.
GABA jest syntetyzowany głównie z glutaminianu przez dekarboksylazę glutaminianową (GAD). Jest wyzwalany przez wiązanie się z kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandami, GABA(A) i GABA(C), a także receptorem metabotropowym GABA(B). Wraz z rozwojem neuronalnym jest również zaangażowany w wiele różnych funkcji fizjologicznych w tkankach i narządach poza mózgiem.
Opis wartości docelowych
Wykrywa podjednostkę α6receptora GABAA o masie 56-57 kDa we frakcjach błonowych mózgu szczura.
Postać fizyczna
Roztwór w 10 mM HEPES, pH 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Giovannucci et al.
Nature neuroscience, 20(5), 727-734 (2017-03-21)
Cerebellar granule cells, which constitute half the brain's neurons, supply Purkinje cells with contextual information necessary for motor learning, but how they encode this information is unknown. Here we show, using two-photon microscopy to track neural activity over multiple days
Richard W Olsen et al.
Neuropharmacology, 56(1), 141-148 (2008-09-02)
This mini-review attempts to update experimental evidence on the existence of GABA(A) receptor pharmacological subtypes and to produce a list of those native receptors that exist. GABA(A) receptors are chloride channels that mediate inhibitory neurotransmission. They are members of the
U Rudolph et al.
Trends in pharmacological sciences, 22(4), 188-194 (2001-04-03)
The enhancement of GABA-mediated synaptic transmission underlies the pharmacotherapy of various neurological and psychiatric disorders. GABA(A) receptors are pluripotent drug targets that display an extraordinary structural heterogeneity: they are assembled from a repertoire of at least 18 subunits (alpha1-6, beta1-3
H Möhler et al.
Current opinion in pharmacology, 1(1), 22-25 (2001-11-20)
The GABA(A) receptor is a pluripotent drug target mediating anxiolytic, sedative, anticonvulsant, muscle relaxant and amnesic activity. These drug actions have now been attributed to defined receptor subtypes. Thus, precise guidelines are available for the development of novel drugs with
Structure and pharmacology of vertebrate GABAA receptor subtypes.
P J Whiting et al.
International review of neurobiology, 38, 95-138 (1995-01-01)