Przejdź do
902265
Złącze szybkiego działania
stainless steel connector, female connector for Type 21 coupling, for use with 8 x 6mm gas feed tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel connector
fitting
female connector for Type 21 coupling
compatibility
for use with 8 x 6mm gas feed tube
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nasze komponenty wycofujące i zabezpieczające można łatwo ze sobą łączyć dzięki szerokiemu wyborowi reduktorów, adapterów i złączy. Ze względu na dużą różnorodność, możliwe są różne niestandardowe instalacje - wszystko dla indywidualnych wymagań.
To szybkozłącze jest wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnym wysokiej jakości uszczelnieniem dla maksymalnej ochrony jakości naszych rozpuszczalników. Jest wyposażone w złącze (żeńskie) typu 21 i złącze rurowe 8x6 mm.
do rurki doprowadzającej gaz (8x6 mm) lub do odpowietrzania systemu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902282902262902267
material
stainless steel connector
material
-
material
-
material
-
fitting
female connector for Type 21 coupling
fitting
-
fitting
10 mm connector, tubing for 6x8 mm
fitting
3/8 in. (product side)
compatibility
for use with 8 x 6mm gas feed tube
compatibility
for use with product tube (8 x 6 mm)
compatibility
-
compatibility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Złącze szybkiego działania
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
967100105204027269042561