Przejdź do
902282
Złącze szybkiego działania
for use with product tube (8 x 6 mm)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with product tube (8 x 6 mm)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nasze komponenty wycofujące i zabezpieczające można łatwo ze sobą łączyć dzięki szerokiemu wyborowi reduktorów, adapterów i złączy. Ze względu na dużą różnorodność, możliwe są różne niestandardowe instalacje - wszystko dla indywidualnych wymagań. To szybkozłącze jest wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnym wysokiej jakości uszczelnieniem dla maksymalnej ochrony jakości naszych rozpuszczalników. Jest wyposażone w nypel (męski) typu 21 i złącze rurowe 8x6 mm.
dla rurki produktu (8 x 6 mm)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902265902267902262
description
for use with product tube (8 x 6 mm)
description
stainless steel connector, female connector for Type 21 coupling, for use with 8 x 6mm gas feed tube
description
3/8 in. (product side)
description
10 mm connector, tubing for 6x8 mm
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
compatibility
for use with product tube (8 x 6 mm)
compatibility
for use with 8 x 6mm gas feed tube
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Złącze szybkiego działania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)