Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
198,00 zł
Cena katalogowa264,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Specjalne adaptery do butelek S40 wykonane z PE zapewniają wszystkie możliwe opcje połączeń dla bezpiecznego i niezawodnego codziennego przenoszenia rozpuszczalników. Ten adapter jest wyposażony w gwint wewnętrzny S56x4 i gwint zewnętrzny G2 / 2".
od gwintu S 56x4 do 2" (od 2" gwintu zgrubnego do 2" gwintu drobnozwojnego)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fitting for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread) | fitting for S40 to GL45 | fitting - | fitting S 40 (outer thread), S 60 (inner thread) |
| storage temp. room temp | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reduktor (PE)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 9672020000 | 04022536501147 |