Przejdź do
1.67207
Reduktor (PTFE) od S40 do S38
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
no temp limit
General description
Specjalne adaptery do butelek S40 wykonane z PTFE zapewniają wszystkie możliwe opcje połączeń dla bezpiecznej i niezawodnej codziennej obsługi rozpuszczalników. Ten adapter jest wyposażony w gwint wewnętrzny S40 i gwint zewnętrzny GL45.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9026941.67206901922
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp