Przejdź do
8.57013
Oxidizing Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Synonim(y):
0.02M Iodine in THF : Pyridine : Water 69/22/11 (w/w/w), Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352202
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
liquid
autoignition temp.
215 °C (THF)
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
manufacturer/tradename
Novabiochem®
transition temp
flash point -21.5 °C (THF)
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857013.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857013.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.570128.570148.57008
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
autoignition temp.
215 °C (THF)
autoignition temp.
215 °C (Information refers to the main component.)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-6.7 °F - (THF)
flash_point_c
-21.5 °C - (THF)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
857013045004027269281342
857013400004027269646455