Przejdź do
8.56221
Żywica Fmoc-Lys(Mtt)-Wang LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
Żywica Fmoc-Lysine Wang
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy kwasów peptydowych zawierających łańcuch boczny zmodyfikowanej C-końcowej reszty aminokwasowej lizyny za pomocą Fmoc SPPS. Grupa Mtt łańcucha bocznego jest usuwana przez 1% TFA w DCM. Przygotowany z żywicy Wang o niskim obciążeniu, aby ułatwić syntezę dłuższych peptydów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.561868.551218.56106
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
alcohol
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856221000504027269906443
856221000104027269906436