Merck
8.56186
Żywica Fmoc-Lys(ivDde)-Wang (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
Żywica lizynowa chroniona fmokiem
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
beads
manufacturer/tradename
Novabiochem®
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Przydatne narzędzie do syntezy zmodyfikowanych łańcuchów bocznych, cyklicznych i rozgałęzionych peptydów metodą Fmoc SPPS. Po wydłużeniu łańcucha, grupa ivDde łańcucha bocznego jest usuwana za pomocą 2% hydrazyny w DMF, umożliwiając selektywną modyfikację grupy aminowej ε-lizyny.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
SelectingOrthogonal Building Blocks
Referencje literaturowe:
[1] R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett..., 39, 1603.
Application
Żywica Fmoc-Lys(ivDde)-Wang (100-200 mesh) została użyta jako stałe podłoże do przygotowania peptydu zawierającego klaster heksakarbonyldiironu, neoglikopeptydów i lipopeptydów jako domniemanych szczepionek przeciwgrzybiczych i przeciwnowotworowych.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene -1 % DVB), 100- 200 mesh.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Towards a fully synthetic MUC1-based anticancer vaccine: Efficient conjugation of glycopeptides with mono-, di-, and tetravalent lipopeptides using click chemistry
Cai H, et al.
Chemistry?A European Journal , 17, 6396-6406 (2011)
An appraisal of new variants of Dde amine protecting group for solid phase peptide synthesis
R. Chhabra, et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)
Artificial [FeFe]-Hydrogenase: On Resin Modification of an Amino Acid to Anchor a Hexacarbonyldiiron Cluster in a Peptide Framework
Roy S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1050-1055 (2011)
Jonathan Cartmell et al.
Carbohydrate research, 403, 123-134 (2014-08-16)
Selective strategies for the construction of novel three component glycoconjugate vaccines presenting Candida albicans cell wall glycan (β-1,2 mannoside) and polypeptide fragments on a tetanus toxoid carrier are described. The first of two conjugation strategies employed peptides bearing an N-terminal
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856186000104027269142971
856186000504027269143022