Przejdź do
8.55157
MeDbz NovaSyn®Żywica TGR
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica MeDbz NovaSyn TGR jest żywicą Dbz drugiej generacji, która przezwycięża problem tworzenia się rozgałęzionych peptydów w stosunku do oryginału i zapewnia solidne podejście do syntezy tioestrów peptydowych metodą Fmoc SPPS. Produkt ten jest używany dokładnie w taki sam sposób, jak standardowe żywice Dbz, z wyjątkiem tego, że do załadowania pierwszego aminokwasu nie są wymagane specjalne warunki. Przedłużenie łańcucha peptydowego przeprowadza się na grupie 4-anilinowej, a następnie tworzy się imidazolidynon (MeNbz) z chloroformianem p-nitrofenylu i oddziela się od żywicy za pomocą TFA. Peptyd-MeNbz jest stosowany bezpośrednio w reakcjach ligacji chemicznej w celu wytworzenia in situ pożądanego tioestru peptydu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550138.551558.55007
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855157000504027269701109
855157000104027269701116