Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Nowa żywica do otrzymywania tioestrów peptydów metodą Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| product line Novabiochem® | product line - | product line - | product line - |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8551520005 | 04027269684921 |
| 8551520001 | 04027269684914 |