Przejdź do
8.55061
Żywica HMPB-MBHA
Novabiochem®
Synonim(y):
4-Hydroxymethyl-3-methoxyphenoxybutyric acid MBHA resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
266,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
266,25 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
Nośnik ten składa się z żywicy MBHA sfunkcjonalizowanej hiperkwasowym łącznikiem Rinikera z kwasem 4-hydroksymetylo-3-metoksyfenoksy-masłowym [1].Ta hiperkwasowa żywica jest użytecznym narzędziem do Fmoc SPPS chronionych fragmentów kwasu peptydowego. Przyłączenie kwasów karboksylowych jest zwykle osiągane przez katalizowaną DMAP estryfikację odpowiednim bezwodnikiem symetrycznym lub przez zastosowanie 2,6-dichlorobenzoilochlorku/pirydyny [2] lub aktywację MSNT/Melm [3,4,5]. Odłączenie tych funkcjonalności można uzyskać przez traktowanie 1-5% TFA w DCM.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly ( styrene - 1% DVB ) 100- 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0036
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550018.550038.55000
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
functional group
alcohol
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855061000104027269111915
855061000504027269111922